Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors
Product Code. 30040280 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Includes:
Aseptiquick G Connector
Kleenpak Connector
Packungsgröße:
Pack of 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Includes unitSize
30040280 Kleenpak Connector Pack of 10
30040274 Aseptiquick G Connector Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040280 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH30720.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bioreactor Probe Assembly for HyPerforma™ and DynaDrive™ Single-use Bioreactors.
  • The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Material Silicone
For Use With HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors
Includes Kleenpak Connector
Color Clear
Product Type Probe Assembly
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.