Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)magnesium, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Código de producto. 11388907
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11388907 0.5 g 0.5g
11398907 2 g 2g
11308917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11388907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038598.02
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 74507-64-5
Molecular Formula C20H30Mg
Molecular Weight (g/mol) 294.765
MDL Number MFCD00151387
InChI Key QZNMZKZCVOJICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-2,4-dien-1-yl magnesium
PubChem CID 85989761
IUPAC Name magnesium;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Mg+2]
Especificaciones
Packaging Ampule
Quantity 0.5 g
UN Number UN3181
Sensitivity Air & Moisture Sensitive
Formula Weight 294.77
Percent Purity 99.999%
Physical Form Crystalline
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)magnesium
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.