Learn More
Bis(tributyltin) Oxide (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | TBTO |
| CAS | 56-35-9 |
| Molecular Formula | C24 H54 O Sn2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | TBTO (Bis(tributyltin) oxide), Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexabutyl- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane (ACI), Bis(tributyltin) oxide (6CI), Distannoxane, hexabutyl- (8CI, 9CI), 6-Oxa-5,7-distannaundecane, 5,5,7,7-tetrabutyl-, Aceto TBTO, BioMeT 66, BioMeT SRM, BioMeT TBTO, Bis(tributylstannic oxide), Bis(tributylstannyl) ether, Bis(tributylstannyl) oxide, Butinox, Di-tributyl tin oxide, Diall, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin oxide, Intercide 340A, Lastanox F, Lastanox Q, Lastanox Q1, Lastanox Super, Lastanox T, Lastanox T 20, MT 1E, Mykolastanox F, NSC 22332, NSC 28132, Oxybis(tributylstannane), Oxybis[tributyltin], Stannicide A, Stannicide O, TBTO, TnBTO, Tri-n-butyltin oxide, Tributyltin oxide, Vikol AF 25, Vikol LO 25 |
| InChI Formula | InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC Name | tributyl(tributylstannyloxy)stannane |
| Molecular Weight (g/mol) | 596.1 |
| Formula Weight | 598.2219 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?