Learn More
Bohlender™ BOLA™ Sealing and Rupture Membranes
Beskrivning
Set consisting of 10 sealing membranes and 10 rupture membranes for use with digestion vessels.
- Sealing membranes made of PFA
- Rupture membranes made of PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (English) | 1.7 and 3.4 oz. |
| Capacity (Metric) | 50 and 100 mL |
| For Use With (Equipment) | Digestion Vessels |
| Material | PFA, PTFE |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?