Learn More
Boric acid, Electrophoresis Grade, 99.5% min
Código de producto. 15498669
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15498669 1 kg 1kg
15488669 500 g 500g
15408679 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15498669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67202.A1
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10043-35-3
Molecular Formula BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
MDL Number MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Especificaciones
pH 3.8 to 4.8
Color White
Melting Point ∼185°C (decomposition)
Density 1.435 g/mL
Odor Odorless
Quantity 1 kg
Physical Form Powder
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formula Weight 61.83
Percent Purity ≥99.5%
Grade Electrophoresis
Chemical Name or Material Boric acid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Reproductive toxicity Category 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
Consejos de prudencia
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
  • P403-Store in a well-ventilated place.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.