Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner for AutoSystem XL (PSS injector)
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1/Pk. |
| Length (Metric) | 86.2 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner |
| Diameter (Metric) Inner | 2 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 4 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?