Learn More
alpha-Bromo-m-tolunitrile, 95%
Codice prodotto. 10091940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10091940
Marca: Thermo Scientific Acros 163510100
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28188-41-2
Molecular Formula C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
MDL Number MFCD00001809
InChI Key CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
IUPAC Name 3-(bromomethyl)benzonitrile
SMILES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 92°C to 97°C
Color Beige to White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrCH2C6H4CN
Quantity 10 g
Beilstein 09, II, 326
Formula Weight 196.05
Percent Purity 95%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material α-Bromo-m-tolunitrile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Bromo-m-tolunitrile
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato