Learn More
alpha-Bromo-p-toluic acid, 97%
Product Code. 10478130 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10478130 10 g Glass bottle 10g
10183800 50 g Glass bottle 50g
13478408 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10478130 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170400100
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6232-88-8
Molecular Formula C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
MDL Number MFCD00002567
InChI Key CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC Name 4-(bromomethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Spezifikation
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 223.0°C to 227.0°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrCH2C6H4CO2H
Quantity 10 g
Beilstein 09,I,195
Solubility Information Solubility in water: insoluble.
Formula Weight 215.05
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material α-Bromo-p-toluic acid, 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-p-toluic acid
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.