Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ACS
Código de producto. 11352888
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11352888 5 g 5g
11362888 1 g 1g
11342888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11352888 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 032641.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-07-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Bromophenol blue is used as a tracking dye in electrophoresis, as a color marker in gel electrophoresis and polyacrylamide gel electrophoresis. As a biological stain, it plays an important role to stain proteins and nucleic acids. It acts an intermediate and an acid-base indicator in the pH range 3.0 to 4.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 115-39-9
Molecular Formula C19H10Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 669.96
MDL Number MFCD00005875
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Melting Point 270°C (decomposition)
Beilstein 61698
Merck Index 141444
Solubility Information Freely soluble in NaOH; Soluble in sodium hydroxide,alcohol,benzene,and acetic acid; Slightly soluble in water.
Formula Weight 669.98
Grade ACS
Odor Odorless
Quantity 5 g
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Bromophenol Blue
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.