Learn More
Buffer concentrate pH 5.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Buffer concentrate pH 5.00 |
| Name Note | For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution |
| CAS | 100-56-1, 7732-18-5, 1310-73-2, 5949-29-1 |
| CAS Max % | ≤0.0005%, ≤75.0000% |
| CAS Min % | ≥69.5000% |
| Quantity | 6 x 1 Ea. |
| Solution Type | Buffer |
| MDL Number | MFCD00147223 |
| Packaging | Ampoule |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?