Learn More
Buffer solution, Citrate Potassium Dihydrogen, pH 3.776, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Buffer Solution, Potassium Dihydrogen Citrate |
| pH | 3.776 (at 25°C) |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Bottle |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?