Få mere at vide
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Artikelnummer. 17298171 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 pair
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Pakningsstørrelse
17298171 40 1 pair
17288171 39 1 pair
17208181 41 1 pair
17218181 42 1 pair
17228181 43 1 pair
17238181 44 1 pair
17248181 45 1 pair
17258181 46 1 pair
17268181 47 1 pair
17278181 48 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17298171 Leverandør Uvex Leverandørnr. 9538840
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business Casual
  • Full surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Perforation for improved breathability
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9538.8
  • Size: 38 to 48
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Black
For Use With (Equipment) Uvex Business Casual
Material Microvelour
Size 40
Disposable Reusable
Gender Unisex
Fit Standard width
Latex Free Yes
Waterproof No
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.