Learn More
Butyric acid 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Butyric Acid |
| CAS | 107-92-6 |
| Analyte or Component Names | Butyric Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H8 O2 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CCCC(=O)O |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?