Learn More
c-jun Antibody (CL9662) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21172C
Product Code. 30307790
  • 748.00€ / 0.10mL
Description
c-jun Monoclonal antibody specifically detects c-jun in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
c-jun
Monoclonal
DyLight 650
Activator protein 1, AP1, AP-1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, Jun activation domain binding protein, jun oncogene, jun proto-oncogene, Proto-oncogene c-Jun, transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homologp39, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P05412, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
3725
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL9662
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.