Learn More
C4BPA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11819-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16879143
  • 145.00€ / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
C4BP is composed of two polypeptides (alpha and beta chains), which have molecular weights of 70 and 45 kDa, respectively. This polyclonal antibody is raised against the C4BP alpha chain (C4BPA).
This gene encodes a member of a superfamily of proteins composed predomitly of tandemly arrayed short consensus repeats of approximately 60 amino acids. Along with a single, unique beta-chain, seven identical alpha-chains encoded by this gene assemble into the predomit isoform of C4b-binding protein, a multimeric protein that controls activation of the complement cascade through the classical pathway. The genes encoding both alpha and beta chains are located adjacent to each other on human chromosome 1 in the regulator of complement activation gene cluster. Two pseudogenes of this gene are also found in the cluster.
Spezifikation
Spezifikation
C4BPA
Polyclonal
Unconjugated
C4BPA
C4BP, C4BPA, Proline rich protein, PRP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
722
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04003
C4BPA
C4BPA Fusion Protein Ag2387
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt