Learn More
CA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigen CA9
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16847903
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
11071-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16837903
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
11071-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Carbonic anhydrase (CA) is an enzyme that assists rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid, protons, and bicarbonate ions. It is abundant in all mammalian tissues. There are many genes that are inducible by hypoxia, via HIF-1 alpha. CA IX is one of the most inducible genes because of its stability and location within the membrane. Carbonic anhydrases have a widespread role in regulating pH in normal tissues, by regulating hydrogen ion (H+) flux. The pH is important in cell death under hypoxia, thus a blockade of CA IX results in increased cell death under hypoxia. Therefore, CA IX has become a reliable histochemical marker of hypoxia.
Specifica
Specifica
CA9
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q16790, Q8VHB5
230099, 313495, 768
CA9 Fusion Protein Ag1540
Primary
-20°C
CA9
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CA IX, CA9, CAIX, Carbonate dehydratase IX, Carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, pMW1, RCC associated antigen G250
CA9, Car9
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato