Learn More
Novus Biologicals™ CACNB3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-30832-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30066806
  • 508.00€ / 100µg
Description
CACNB3 Polyclonal antibody specifically detects CACNB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CACNB3
Polyclonal
Western Blot : 5-10 μg/mL
CAB3, CACNLB3, Calcium channel voltage-dependent subunit beta 3, calcium channel, voltage-dependent, beta 3 subunit, voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-3
Synthetic peptide derived from the rat CACNB3 conjugated to KLH
100 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
Phosphate buffered saline
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
784
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.