Learn More
Cadmium foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic™, 99.9975% (metals basis)
Codice prodotto. 11325839
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11325839 50 x 50 mm Each
11391149 100 x 100 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11325839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011370.FI
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-43-9
Molecular Formula Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
MDL Number MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Specifica
Quantity 50 x 50 mm
Weight ≈5.4g/50x50mm
Form Foil
IUPAC Name cadmium
Percent Purity 99.9975%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.