missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
phakinin Antibody (OTI4E7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-73365AF488
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
phakinin Monoclonal specifically detects phakinin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| phakinin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| BFSP2 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 184-415 of human phakinin (NP_003562) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 8419.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI4E7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| beaded filament structural protein 2, phakinin, CP47, CP49, Cytoskeletal protein, 49-kD, MGC142078, phakinin | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur