Learn More
Tocris Bioscience™ Candesartan
Descripción
Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 440.45 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.463 |
| Chemical Name or Material | Candesartan |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?