Learn More
Beschreibung
- Workstations feature HEPA H14 filters to provide an ISO Class 5 work environment
- HEPA H14 filters guarantee 99.995% filtration efficiency for particles larger than 0.1μm
- Compact tubular fluorescent lighting
- Anti-corrosion Steel coated construction
- Includes: Flow monitor, internal lighting, energy ports
- Optional accessories include stainless steel or resin work surface, rolling cart with locking wheels, and stationary work bench.
- Interior Dimensions (D x W x H): 522 x 965 x 860mm
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Laminar Flow Hood |
| Lighting Type | Compact Tubular Fluorescent |
| Material | Steel, Polyester |
| Product Line | Captair Flow |
| Amperage | 0.26 A |
| Certifications/Compliance | ISO 9/EN 14-644 |
| Depth (English) | 24.80 in. |
| Depth (Metric) | 630 mm |
| Flow Rate | 135 cfm |
| For Use With (Application) | Non pathogenic cell cultures, in-vitro cultures, microbiology (non pathogenic), homeopathic preparations in pharmacies, electronics, optics, etc. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?