Learn More
Tocris Bioscience™ Carbenoxolone disodium
Description
Glucocorticoid that inhibits 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-HSD) and blocks gap junction communication.
Spécification
Spécification
| CAS | 7421-40-1 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C34H48Na2O7 |
| Formula Weight | 614.72 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 614.73 |
| Chemical Name or Material | Carbenoxolone disodium |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?