Learn More
Carbonic Anhydrase XII/CA12 Antibody (CL0280) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52902AF532
Product Code. 30301570
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
Carbonic Anhydrase XII/CA12 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XII/CA12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase XII/CA12
Monoclonal
Alexa Fluor 532
Carbonate dehydratase XII, carbonic anhydrase 12, carbonic anhydrase XIICAXII, carbonic dehydratase, CA-XII, EC 4.2.1.1, FLJ20151, HsT18816, Tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
This antibody was developed using a recombinant protein derived from O43570, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Lipid and Metabolism
771
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL0280
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.