Learn More
Tocris Bioscience™ Cardamonin
Description
Chalone analog that display anti-inflammatory activity. Inhibits NO and PGE2 production from LPS- and IFN-γ-induced RAW cells and inhibits TXB2 production via the COX-1 and COX-2 pathways. Inhibits NF-κB activation via inhibition of IκBα degradation and phosphorylation, IκB kinase activation and NF-κB nuclear translocation.
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 270.28 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.284 |
| Chemical Name or Material | Cardamonin |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?