missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Achromatic Oil Immersion Objective EA

Product Code. 11818153
Change view
Click to view available options
Magnification Power:
100X
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Magnification Power unitSize
11818153 100X Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11818153 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 12180168
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eliminates the effect of ghosting while correcting chromatic and spherical aberration. Motic™ Achromatic Oil Immersion Objective EA magnifies up to 100X with a focus distance of 1.25mm.

  • Economy/Education Series Achromatic Objective
  • Magnification: 100X
  • WD: 0.85mm
  • Oil immersion
  • Spring loaded

Spezifikation

Type Oil Immersion Objective
Focus Distance 1.25 mm
For Use With (Equipment) Motic™ 1802LED, 1820LED, 2801LED, 2802LED, 2820 LED, 2823LED model microscopes
Magnification Power 100X
Quantity 1 Piece
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.