Learn More
CCL3/CCL4 Antibody (93342), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Product Code. 18531539 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18531539 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18531539 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB2701MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
CCL3/CCL4 Monoclonal antibody specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CCL3/CCL4
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 93342
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C motif chemokine;C-C motif chemokine 3;G0S19-1;LD78ALPHA;MIP1A;MIP-1-alpha;SCYA3
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6348
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.