Learn More
CCT8L2 Monoclonal Antibody (OTI4F4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifications
| Antigen | CCT8L2 |
|---|---|
| Clone | OTI4F4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17583592
|
Origene Technologies
TA505307S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17563592
|
Origene Technologies
TA505307 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
CCT8L2 Monoclonal antibody specifically detects CCT8L2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| CCT8L2 | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 150160 | |
| Primary | |
| CCT8L2 |
| OTI4F4 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q96SF2 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.