Learn More
Invitrogen™ CD244 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7E10D7)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA558118
 View more versions of this product
Product Code. 30283818
  • 436.00€ / 100µL
Description
Immunogen sequence: CQGSADHVVS ISGVPLQLQP NSIQTKVDSI AWKKLLPSQN GFHHILKWEN GSLPSNTSND RFSFIVKNLS LLIKAAQQQD SGLYCLEVTS ISGKVQTATF QVFVFESLLP DKVEKPRLQG QGKILDRGRC QVALSCLVSR DGNVSYAWYR GSKLIQTAGN LTYLDEEVDI NGTHTYTCNV SNPVSWESHT LNLTQDCQNA.
CD244 (2B4, SLAMF4) is a cell surface receptor expressed on natural killer (NK) cells (and some T cells) that mediate non-major histocompatibility complex (MHC) restricted killing. The interaction between NK-cell and target cells via CD244 is thought to modulate NK-cell cytolytic activity. CD244 interacts with SLAMF2, causing the activation of both SLAMF4- and SLAMF2-expressing cells. Patients with systemic lupus erythmatosus have lower than normal levels of SLAMF4 expressed on their NK cells and monocytes, suggesting that SLAMF4 may play a role in the pathology of this autoimmune disease. Diseases associated with CD244 dysfunction include rheumatoid arthritis and lymphoproliferative syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of CD244 have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD244
Recombinant Monoclonal
1.11 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q9BZW8
CD244
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-221 of human CD244 (NP_001160135.1).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
7E10D7
Unconjugated
CD244
2B4; C9.1; CD244; CD244 long isoform; CD244 molecule; Cd244 molecule, natural killer cell receptor 2B4; CD244 natural killer cell receptor 2B4; CD244 short isoform; F730046O15Rik; h2B4; Ly90; NAIL; natural killer cell receptor 2B4; NK cell activation inducing ligand NAIL; NK cell activation-inducing ligand; NK cell receptor 2B4; NK cell type I receptor protein 2B4; NKR Nmrk; NKR2B4; Nmrk; non MHC restricted killing associated; non-MHC restricted killing associated; Signaling lymphocytic activation molecule 4; SLAM family member 4; SLAMF4; transmembrane NK cell receptor 2B4
Rabbit
Protein A
RUO
51744
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt