Learn More
CD4 Monoclonal Antibody (OTI1D6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA802767
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17561463
  • 540.87€ / 100µL
Description
The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene.
Specifications
Specifications
CD4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P01730
CD4
Full length human recombit protein of human CD4 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1D6
Unconjugated
CD4
CD4mut
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
920
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificates
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato