Learn More
CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 Mouse anti-Human, APC,FITC,PE,PerCP, Clone: SK1,L48,UCHL1,SK7 (also known as Leu-4), BD Multitest™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 340574
This item is not returnable.
View return policy
Description
CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
| CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 | |
| Monoclonal | |
| APC/FITC/PE/PerCP | |
| 50 Tests | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ, IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| SK1, L48, UCHL1, SK7 (also known as Leu-4) | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido