Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | CD68/SR-D1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | C68/3709R |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?