missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Antibody (HM79-11), HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18537320 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18537320 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18537320 Sous-traitant Novus Biologicals N° du sous-traitant NB10065611H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CD79B
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone HM79-11
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Host Species Armenian Hamster
Immunogen CD79 alpha/CD79 beta heterodimer purified from WEH1231 B cells.
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 974
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.