missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
CD97 Isoform 1 Monoclonal antibody specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD97 Isoform 1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 380903 |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD97, TM7LN1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?