Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 kg |
| CAS | 68855-54-9 |
| Packaging | Poly Bottle |
| Molecular Formula | CNa2O3 |
| MDL Number | MFCD00132803 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | disodium;carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 105.988 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?