Learn More
AcroBiosystems Cellectra Human CD14 nBeads, premium grade (for cells)
Product Code. 31451885 Shop All ACROBiosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31451885 1 x 109 cells
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31451885 Supplier AcroBiosystems Supplier No. MBSS0011×10^9cells
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cellectra Human CD14 nBeads, premium grade (for cells) is expressed from Human HEK293.
Cellectra Human CD14 nBeads, premium grade (for cells) is expressed from Human HEK293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage This product is stable after storage at: 2°C to 8°C for 36 months in lyophilized state; 2°C to 8°C for 18 months under sterile conditions after reconstitution. Please avoid repeated freeze-thaw cycles once reconstituion.
Particle Size 50 nm
Form Lyophilized
Quantity 1 x 109 cells
For Use With (Application) For the positive selection of monocytes and macrophages from fresh or frozen human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
Species Human
Sufficient For 1 x 109 cells
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.