Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human Monocyte-derived DC Differentiation Kit
Artikelnummer. 18707707
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18707707 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18707707 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. CDK004
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Serum-Free Dendritic Cell Base Media; Recombinant Human IL-4; Recombinant Human GM-CSF; Recombinant Human TNF-alpha; Reconstitution Buffer 2
For the differentiation of monocyte-derived dendritic cells
For the differentiation of CD14+ monocytes into dendritic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Kit
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.