missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
The CENPA Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifications
Specifications
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2162 and based on accession number NM_142426. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens centromere protein A (CENPA), transcript variant 2, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?