Learn More
CENTD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-24620SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18139771
  • 213.00€ / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CENTD1 Polyclonal specifically detects CENTD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CENTD1
Polyclonal
Unconjugated
0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
ARAP2
A portion of amino acids 1670-1704 of human ARAP2 was used as the immunogen.
0.025 mg
Primary
The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human (isoforms CRA_a, CRA_b, CRA_c, CRA_d and CRA_e), 93% homologous in rhesus monkey, 87% homologous in mouse and rat, 81% homologous in dog and 75% homologous in opossum.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
Western Blot 1.0-2.0 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Arf and Rho GAP adapter protein 2, ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 2, centaurin, delta 1, Centaurin-delta-1, CENTD1arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 2, cnt-d1, FLJ13675, FLJ44916, KIAA0580centaurin-delta-1, PARX, Protein PARX
Rabbit
Protein A purified
RUO
116984
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only