Learn More
Thermo Scientific™ Centrifuge Polycarbonate Bottle
Description
39mL Centrifuge Polycarbonate Bottle
- 39 mL
- Centrifuge Polycarbonate Bottle
- Fill Volume 26.3 mL
- Diameter 25 mm
- Length 89 mm
- Supplied Without Closure
- Packet of 6
- For Fiberlite F37L-8x100 Rotor
Specifications
Spécification
| Type | Polycarbonate Bottle |
| Material | Polycarbonate |
| For Use With (Equipment) | Ultracentrifuge Fiberlite F37L-8 x 100 Rotor |
| Capacity | 26.3 mL |
| Max. Speed | 30,000 rpm |
| Tube Size | 39 mL |
| Diameter (Metric) Outside | 25 mm |
| Length (Metric) | 89 mm |
| No. per Pack | 6 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?