Learn More
CHEMetrics Cyanide (Free) CHEMets Refill
Description
- 30 ampules
- Method: Isonicotonic Barbituric Acid
- Range, 0 to 0.1 and 0.1 to 1 ppm
- MDL 0.005 ppm
Specifications
Spezifikation
| Analytes | Cyanide, Free |
| For Use With (Equipment) | C-3801 and C-3810 comparators |
| Includes | 30 self-filling CHEMets ampoules to refill kit K-3810 |
| Range | 0 to 0.1 ppm and 0.1 to 1 ppm |
| Type | CHEMets Cyanide Refill |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CHEMets cyanide refills
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- P102-Keep out of reach of children.
- P103-Read label before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- MIXTURE LIST-Contain: barbituric acid, sodium hydroxide, isonicotinic acid, potassium phosphate, monobasic
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?