Learn More
ChemR23/CMKLR1 Antibody (BZ194) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-43233-0.05mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ChemR23/CMKLR1 Monoclonal antibody specifically detects ChemR23/CMKLR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ChemR23/CMKLR1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200 | |
| P97468 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| BZ194 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| CHEMERINR, chemokine receptor-like 1, chemokine-like receptor 1, CHEMR23, DEZ, G-protein coupled receptor ChemR23, G-protein coupled receptor DEZ, MGC126105, MGC126106, orphan G-protein coupled receptor, Dez | |
| Partial synthetic peptide made to an N-terminal portion of the mouse ChemR23/CMKLR1 protein (amino acids 8-32) [UniProt P97468] | |
| 0.05 mg | |
| GPCR, Immunology | |
| 1240 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido