Learn More
Chk2 Antibody (CL9440) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-88933MFV450
Product Code. 30296495
  • 759.00€ / 0.10mL
Description
Chk2 Monoclonal antibody specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Chk2
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, S.pombe) homolog
This antibody was developed using a recombinant protein derived from O96017, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific, Stem Cell Markers
11200
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL9440
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado