Learn More
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulfonyl)-(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I), 97%
Product Code. 15415135
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15415135
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30264.MD
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 213603-12-4 | C23H33ClN2O2RuS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213603-12-4
Molecular Formula C23H33ClN2O2RuS
MDL Number MFCD12546183
Synonym [(R,R)-TsDACH RuCl(p-cymene)]; (p-Cymene)N-(p-toluenesulfonyl)-(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) chloride
Spezifikation
Quantity 250 mg
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 538.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulfonyl)-(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt