Specifications
| Quantity | 50 g |
| IUPAC Name | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid |
| Formula Weight | 515.9 |
| Chemical Name or Material | Chloroquine Diphosphate Salt |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroquine Diphosphate Salt
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroquine Diphosphate Salt
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?