Få mere at vide
Chlortalidone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30461281 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461281 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0297.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Chlortalidone 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Chlortalidone
CAS 77-36-1
Analyte or Component Names Chlortalidone
Shipping Condition Ice Pack (-20°C)
Molecular Formula C14 H11 Cl N2 O4 S
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1 H-isoindol-1-yl)-, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)- (6 CI,8 CI), 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1 H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolinum, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine
InChI Formula InChI=1 S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19 H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
IUPAC Name 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-2 H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 338.77
Quantity 1 mL
Formula Weight 338.0128 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.