Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, sodium salt, 98+%
Product Code. 10667954 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
500g
Artikelnummer. 10667954
Marke: Thermo Scientific Chemicals 405195000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cholic acid, sodium salt, CAS # 361-09-1, is a bile acid that can be non-denaturing detergent and can be used for membrane protein extraction. | CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Cholic acid, sodium salt, is a bile acid that can aid digestion of fats and certain nutrients
Application
• It can facilitate digestion of lipids
• It is a non-denaturing detergent
• It can be used in combination with urea for extraction of membrane protein and protein complexes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 361-09-1
Molecular Formula C24H39NaO5
Molecular Weight (g/mol) 430.56
MDL Number MFCD00150749,MFCD00064138
InChI Key NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC Name sodium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spezifikation
Color White
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99%
Merck Index 14, 2203
Formula Weight 430.55
Percent Purity 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 5.0% max. (110°C)
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Cholic acid, sodium salt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt