Learn More
Choline p-Toluenesulfonate Salt, TRC
Product Code. 17910755
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17910755 10 g 10g
17961965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17910755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43305010G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55357-38-5
Molecular Formula C7 H7 O3 S . C5 H14 N O
Molecular Weight (g/mol) 275.36
Synonym 4-Methylbenzenesulfonate 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Toluenesulfonate, Choline Tosylat
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)ammonium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Formula Weight 275.1191
Chemical Name or Material Choline p-Toluenesulfonate Salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.