missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chondroitin Sulfate C Sodium Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 17918004
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
17918004 5 g 5g
17959914 25 g 25g
17977254 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17918004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4333785G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 12678-07-8
Molecular Formula (C14 H19 N O14 S . 2 Na)n
Molecular Weight (g/mol) 1390.1
Synonym Chondoitrin 6-sulfate sodium salt, Sodium chondroitin sulfate C
IUPAC Name 3-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5,6-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[*]O[C@@H]1C(O)C(O)[C@H](O[C@@H]2C(O)C(NC(=O)C)[C@H]([*])OC2COS(=O)(=O)[O-])OC1C(=O)[O-]

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C42H65N3O43S3/c1-7(46)43-13-19(52)16(49)10(4-75-89(66,67)68)78-38(13)84-29-21(54)24(57)41(87-32(29)35(61)62)83-27-15(45-9(3)48)40(80-12(18(27)51)6-77-91(72,73)74)86-30-22(55)25(58)42(88-33(30)36(63)64)82-26-14(44-8(2)47)39(79-11(17(26)50)5-76-90(69,70)71)85-28-20(53)23(56)37(65)81-31(28)34(59)60/h10-33,37-42,49-58,65H,4-6H2,1-3H3,(H,43,46)(H,44,47)(H,45,48)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)/p-6
Formula Weight 499.0608
Chemical Name or Material Chondroitin sulfate C sodium salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.