Learn More
CHRNB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen CHRNB3
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16858074
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
18037-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16848074
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
18037-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
The nicotinic acetylcholine receptors are members of a superfamily of ligand-gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. The nAChRs are stated that the proposed structure for each subunit is a conserved N-terminal extracellular domain followed by 3 conserved transmembrane domains, a variable cytoplasmic loop, a fourth conserved transmembrane domain, and a short C-terminal extracellular region.
Specifica
Specifica
CHRNB3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P12391, Q05901, Q8BMN3
108043, 1142, 171131
CHRNB3 Fusion Protein Ag12664
Primary
-20°C
CHRNB3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CHRNB3
Chrnb3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato