Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min
Catalog No. 11329777
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11329777 500 g 500g
11319777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11329777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042114.36
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Molecular Formula Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
MDL Number MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spezifikation
Melting Point 83°C
Color Black to Green
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 1.76 g/mL
UN Number UN3260
Merck Index 14,2222
Solubility Information Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
Formula Weight 266.45 (158.35 Anhydrous)
Percent Purity ≤99.5%
Chemical Name or Material Chromium(III) chloride hexahydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.